Learn More
DWK Life Sciences Obturateur DURAN™ pour couvercle, bride plate, forme haute, rodé
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les obturateurs DURAN™ pour couvercles à bride plate peuvent être transformés en articles spécifiques au client en utilisant d’autres composants DURAN™ (tubes filetés, joints rodés standard , manchons filetés, etc.). En raison de leur géométrie et de leur épaisseur de paroi solide, les couvercles à bride plate DURAN™ sont résistants à la pression et au vide. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
- Forme haute, rodé
- En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
- Articles en verre pour traitement complémentaire
Spécification
Spécification
| Description | DN 120 |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Pour un traitement ultérieur spécifique au client |
| Nb par paquet | 4/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |