Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vide à fond rond, pour cylindre , bordure fissurée, sans graduation
Code produit. 10559181 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
105 mm
130 mm
160 mm
185 mm
215 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10559181
Marque: DWK Life Sciences™ 210275579
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En tant que récipient de réaction dans les traitements
Les cylindres DURAN™ à fond rond sont attractifs en raison de la bonne répartition de l’épaisseur de la paroi et offrent une production rentable de récipients de réaction à géométrie reproductible. Pour la résistance à la pression, veuillez vous référer à nos notes dans l’annexe technique du catalogue de verrerie de laboratoire. Pour les articles en verre qui s’écartent de la forme originale en raison d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées conformément aux règles et réglementations techniques.
  • Les récipients à chemise présentent un bord soufflé
  • Composant pour traitement ultérieur dans les récipients de réaction
  • Production rentable de récipients de réaction avec une géométrie reproductible
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 160 mm
À utiliser avec (application) Pour le traitement en tant que récipient de réaction
Comprend 1/boîte
Profondeur (métrique) intérieure Épaisseur de la paroi 4,5 mm
Matériau Boro 3.3