Learn More
DWK Life Sciences Ampoule DURAN™ pour entonnoir de séparation, conique pour ISO 4800
Code produit. 15291619 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 15291619
Marque: DWK Life Sciences 210133605
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convertible en entonnoir de séparation supplémentaire avec robinet et joint rodé standard.
Les entonnoirs de séparation Duran™ sont utilisés en chimie pour séparer les liquides non mélangeables. Les corps bruts des entonnoirs de séparation Duran™ sont conçus pour former le manchon de joint rodé standard approprié conformément à la norme DIN ISO 4800.
  • Forme conique pour ISO 4800
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Boro 3.3
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase
Quantité 10/boîte