Learn More
DWK Life Sciences Ampoule DURAN™ pour entonnoir de séparation, conique pour ISO 4800
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Description
Les entonnoirs de séparation Duran™ sont utilisés en chimie pour séparer les liquides non mélangeables. Les corps bruts des entonnoirs de séparation Duran™ sont conçus pour former le manchon de joint rodé standard approprié conformément à la norme DIN ISO 4800.
- Forme conique pour ISO 4800
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 166 mm |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Boro 3.3 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase |
| Quantité | 2/boîte |