Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Matériau:
Verre borosilicate, verre Duran, Duran Glass
Verre borosilicaté (3.3)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
- Graduated.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Hollow NS glass stopper.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Verre |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicate, verre Duran, Duran Glass |
| Comprend | Bouchon en verre creux |
| Joint conique standard | NS 19/26 |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon NS |
| Taille du bouchon | NS 19/26 |