Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond d’azote en verre borosilicaté DURAN™
Click to view available options
Capacité (métrique):
24 mL
50 ml
50 ml
100 mL
500 ml
1 000 ml
Raccord manchonné:
Col central : 14/23 NS
Col central : 29/32 NS
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 24 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
| Raccord manchonné | Col central : 14/23 NS |
| Forme du fond | Rond |