Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03001449
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10600kg
Code produit. 10047830
  • 198.22€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-08-2024
Spécification
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
Verre borosilicaté, Verre Duran
Rond
250 ml
Prise 14/23 NS
85 mm