Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols, à cols latéraux inclinés
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
100 mL
100 ml
250 ml
250 mL
500 mL
500 mL
1 000 ml
5 L
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme DIN 12394
- Deux cols latéraux avec angles de 20°
- Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
| Raccord manchonné | Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS |
| Forme du fond | Rond |