Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols, à cols latéraux inclinés
Code produit. p-8006015
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
100 mL
100 ml
250 ml
250 mL
500 mL
500 mL
1 000 ml
5 L
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10478972
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03313170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contiennent et recueillent des produits chimiques.Les flacons Lenz Laborglasinstrumente™ à fond rond à trois cols, à col latéral incliné sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN 12394
  • Deux cols latéraux avec angles de 20°
  • Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Raccord manchonné Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS
Forme du fond Rond
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.