Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols en verre borosilicaté DURAN™ avec cols latéraux parallèles
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
100 ml
250 ml
250 mL
500 mL
500 mL
1 000 ml
1000 ml
2000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 45/40 NS
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme DIN 12392
- Deux cols latéraux parallèles à un angle de 90°
- Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
| Raccord manchonné | Col latéral 29/32 NS, col central 45/40 NS |
| Forme du fond | Rond |