Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols en verre borosilicaté DURAN™ avec cols latéraux parallèles
Code produit. p-8006016
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
100 ml
250 ml
250 mL
500 mL
500 mL
1 000 ml
1000 ml
2000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 45/40 NS
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10720992
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03305488
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contenir et prélever des produits chimiques. Les flacons Lenz Laborglasinstrumente™ à fond rond, à trois cols, à cols latéraux parallèles sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN 12392
  • Deux cols latéraux parallèles à un angle de 90°
  • Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Raccord manchonné Col latéral 29/32 NS, col central 45/40 NS
Forme du fond Rond