Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à deux cols, col latéral incliné
Click to view available options
Capacité (métrique):
24 mL
50 ml
50 mL
100 mL
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
NS29 / NS14
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme DIN 12394
- Avec col latéral à un angle de 20°
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Le joint rodé présente une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
| Raccord manchonné | Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS |
| Forme du fond | Rond |