Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à deux cols, col latéral incliné
Code produit. p-8006018
Click to view available options
Capacité (métrique):
24 mL
50 ml
50 mL
100 mL
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
NS29 / NS14
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10602662
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03213270
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contiennent et recueillent des produits chimiques. Les flacons à fond rond à deux cols Lenz Laborglasinstrumente™, à col latéral incliné, sont fabriqués à partir d’un verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Conforme à la norme DIN 12394
  • Avec col latéral à un angle de 20°
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Le joint rodé présente une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Raccord manchonné Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS
Forme du fond Rond