Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir Buechner DURAN™, support de tamis à fente
Code produit. 10272021 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
125 ml
220 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10272021
Marque: DWK Life Sciences 213412207
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque de tamis à grands pores intégrée.
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans l’environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Pour cette méthode de travail, des filtres sont requis et sont sélectionnés en fonction de l’application en ce qui concerne la taille et la porosité. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque de tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, seule une filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
  • Le support de tamis à fente sert de support pour les filtres à membrane et à papier.
  • En verre DURAN™ à bonne résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 57 mm
Capacité (métrique) 70 ml
Matériau Boro 3.3
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration à pression réduite ; filtrage
Diamètre (métrique) du disque 48 mm
Quantité 1 de chaque