Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes with Blue Graduations and Lateral Stopcock with PTFE spindle
Code produit. 10161481
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10161481
Marque: Hirschmann™ 344036060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
  • Appareil de titration
  • Culot
  • Classe AS, DURAN™
  • Graduations bleues
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
Spécification
Type de bouchon Robinet d’arrêt latéral
Capacité (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau DURAN™
Graduations 0,02 mL
Hauteur (métrique) Longueur de l’échelle : 500 mm
Comprend Sans flacon
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,02 ml
Type Burette de titration automatique
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385