Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques DURAN™ de classe AS, graduations en blanc
Code produit. 10009690
Click to view available options
Inhoud (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
Inclusief:
Flacon de stockage en verre marron de 2 000 ml
Sans flacon
Conditionnement:
1 pièce
Excellentes pour les titrations sensibles des quantités de solutions chimiques en laboratoire
  • Culot
  • Avec graduation blanche
  • Verre ambré
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 385
Spécification
Kleur Marron
Inhoud (metrisch) 10 mL
Lengte (metrisch) 500 mm
Materiaal Verre
Schaalverdeling 0,02 mL, Blanc
Inclusief Sans flacon
Afsluitkraan Latéral
Materiaal afsluitkraan PTFE
Tolerantie ± 0,02 ml
Type Burette de titration automatique
Class Classe AS
Certificeringen/conformiteit DIN EN ISO 385