Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques DURAN™ de classe B avec graduations blanches et robinet d’arrêt latéral en verre
Code produit. p-7162667
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
Comprend:
Bande Schellbach
Flacon de stockage en verre marron de 2 000 ml
Pas de flacon, bandes Schellbach
Sans flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10345371
Marque: Hirschmann™ 352016060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour les titrations sensibles des quantités de solutions chimiques en laboratoire
  • Culot
  • Avec graduation blanche
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 38
Spécification
Type de bouchon Robinet d’arrêt latéral
Couleur Marron
Capacité (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Graduations 0,02 mL
Comprend Sans flacon
Balance Blanc
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,03 ml
Type Burette de titration automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385