Learn More
SCAT Flacon de laboratoire rond transparent DURAN™
Code produit. 10719655 Tous les produits SCAT Europe Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Filetage (métrique):
GL45
NS29 / 32
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Filetage (métrique) unitSize
10719655 2 000 ml GL45 1 pièce
17704884 1 000 ml NS29 / 32 1 pièce
10675205 5 000 ml GL45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10719655 Fournisseur SCAT Code fournisseur 501118
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire en verre borosilicaté pour les laboratoires présentant les exigences de qualité les plus élevées en termes de résistance, de comportement thermique et de longue durée de vie.
  • Haute résistance aux influences chimiques
  • Excellent comportement thermique pour une utilisation jusqu’à 140°C
  • Longue durée de vie grâce à une qualité de fabrication élevée
  • Entièrement autoclavable à 121 ou 134°C
  • Disponible dans différentes tailles, formes et couleurs de filetage
  • En option avec ouverture à col rodé ou à col large
  • Variantes avec revêtement de protection disponibles
  • Comprend un bouchon à vis en PP bleu
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Couleur Clear
Description Flacon de laboratoire DURAN
Matériau Verre Duran
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL45
Closure Included Oui
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Bouche Fileté
Forme Rond
Type de produit Bouteille de laboratoire