Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant de distillation à serpentin DURAN™, avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Code produit. 10080011 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10080011
Marque: DWK Life Sciences 242537208
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le réfrigérant à serpentin permet de distiller un mélange de réaction ou de refroidir un condensat.
En règle générale, le réfrigérant de distillation à serpentin est son tube de refoulement en spirale, qui se trouve dans une gaine. Il est ainsi lavé par le milieu de refroidissement (contrairement au refroidisseur Dimroth). En raison de ce débit de condensat, les performances de condensation sont très faibles, bien que la section de refroidissement soit très longue. C’est pourquoi, ce type de réfrigérant est généralement utilisé comme réfrigérant supplémentaire en aval et non comme réfrigérant à distillation indépendant. En raison du meilleur drainage des condensats dans le tube de refoulement complexe, le réfrigérant doit être installé en position verticale.
  • Généralement utilisé comme refroidisseur supplémentaire en aval en raison de la longue section de refroidissement
  • Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Refroidissement des condensats ; Condenseur de produit pour les séparations de distillats ; Distillation
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Boro 3.3, PBT, PP, silicone