Learn More
DWK Life Sciences Boîte de cristallisation sans bec verseur DURAN™
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
- La forme plate et large permet aux solvants de s’évaporer rapidement et uniformément
- Large base
- Bec verseur pour un versement propre
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Cristallisation ; préparation de solutions concentrées ; disponibles avec bec verseur DIN 12 338 ou sans bec verseur DIN 12 337 |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |