Learn More
DWK Life Sciences Boîte de cristallisation sans bec verseur DURAN™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11776592 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Produktkod. 11776592
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 213135906
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
La forme plate et le fond plat de la boîte de cristallisation permettent une évaporation uniforme des solvants et, ainsi, la cristallisation des solides à partir de solutions et de suspensions.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
  • La forme plate et large permet aux solvants de s’évaporer rapidement et uniformément
  • Large base
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2000 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Cristallisation ; préparation de solutions concentrées ; disponibles avec bec verseur DIN 12 338 ou sans bec verseur DIN 12 337
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 190 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.