Learn More
DWK Life Sciences Boîte de cristallisation sans bec verseur DURAN™
Code produit. 15221689 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15221689
Marque: DWK Life Sciences 213136302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme plate et le fond plat de la boîte de cristallisation permettent une évaporation uniforme des solvants et, ainsi, la cristallisation des solides à partir de solutions et de suspensions.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
  • La forme plate et large permet aux solvants de s’évaporer rapidement et uniformément
  • Large base
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 3500 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Cristallisation ; préparation de solutions concentrées ; disponibles avec bec verseur DIN 12 338 ou sans bec verseur DIN 12 337
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 230 mm