Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture DURAN™, forme Erlenmeyer, col droit pour bouchons en métal
Code produit. 11871000 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
200 ml
250 à 380 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11871000
Marque: DWK Life Sciences 217712401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons de culture conviennent à la fixation de milieux de culture.
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine et traite des microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus) ainsi que de leurs habitats et conditions. À cette fin, il est essentiel de produire des milieux de culture purs sur lesquels les microorganismes correspondants peuvent se développer. L’irradiation des milieux avec la lumière IR ou UV peut accélérer la croissance des cultures. Les flacons de culture ont de grandes surfaces de fond aussi plates que possible pour que l’épaisseur de la couche du milieu soit uniformément élevée. Les cols droits des flacons permettent d’insérer des bouchons métalliques et Kapsenberg.
  • En raison de leur géométrie conique, ces flacons conviennent parfaitement aux tests d’agitation (par exemple, optimisation des milieux)
  • Le col droit permet l’utilisation de bouchons métalliques
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Impression blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 64 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Boîtier en polystyrène, fond de transfert de gaz en silicone moulé et membrane en cellulose
À utiliser avec (application) Préparation et culture des milieux ; préparation des cultures ; culture des liquides ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides
Nb par paquet 10/Paquet