Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon pour milieu de culture
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine et traite des microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus) ainsi que de leurs habitats et conditions. À cette fin, il est essentiel de produire des milieux de culture purs sur lesquels les microorganismes correspondants peuvent se développer. L’irradiation des milieux avec la lumière IR ou UV peut accélérer la croissance des cultures. Les flacons de culture ont de grandes surfaces de fond aussi plates que possible pour que l’épaisseur de la couche du milieu soit uniformément élevée.
- Disponible avec bord perlé ou col droit pour bouchons métalliques
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Description | Col droit pour bouchons en métal |
| À utiliser avec (application) | Préparation et culture des médias ; préparation des cultures ; culture des liquides |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) | 105 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |