Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture DURAN™, avec filetage DIN et bouchon à vis en PBT
Code produit. 11736818 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11736818
Marque: DWK Life Sciences 261351155
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes de culture avec filetage DIN et bouchons à vis sont utilisés pour la culture à partir de milieux liquides et pour le stockage dans des conditions stériles.
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. Les tubes de culture originaux DURAN™ se distinguent par leur distribution uniforme de l’épaisseur de la paroi, leur expansion thermique minimale et leur résistance élevée aux changements de température qui en résultent. Ils sont donc particulièrement adaptés au travail à des températures très élevées et à des changements de température rapides.
  • Avec filetage DIN et bouchon à vis en PBT pour une bonne étanchéité (également disponible sans bouchon à vis)
  • Haute étanchéité grâce au joint en silicone revêtu de PTFE
  • Cultiver, stocker et transporter des micro-organismes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 6 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PBT, PTFE
À utiliser avec Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles ; utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres
Comprend Avec bouchon à vis
Quantité 50/Bte
Diamètre du filetage GL 14
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 12 mm