Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture DURAN™, avec filetage DIN et bouchon à vis en PBT
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. Les tubes de culture originaux DURAN™ se distinguent par leur distribution uniforme de l’épaisseur de la paroi, leur expansion thermique minimale et leur résistance élevée aux changements de température qui en résultent. Ils sont donc particulièrement adaptés au travail à des températures très élevées et à des changements de température rapides.
- Avec filetage DIN et bouchon à vis en PBT pour une bonne étanchéité (également disponible sans bouchon à vis)
- Haute étanchéité grâce au joint en silicone revêtu de PTFE
- Cultiver, stocker et transporter des micro-organismes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), PBT, PTFE |
| À utiliser avec | Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles ; utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres |
| Comprend | Avec bouchon à vis |
| Quantité | 50/Bte |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |