Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant DURAN™ Dimroth, avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
En raison de la spirale de refroidissement interne, le réfrigérant Dimroth est caractérisé par sa grande surface de refroidissement (débit de refroidissement à contre-courant). L’application la plus connue du réfrigérant Dimroth est le réfrigérant de reflux. Un mélange de réaction est chauffé, les vapeurs qui en résultent se condensent sur la spirale de refroidissement et sont renvoyées au mélange de réaction.
- Le réfrigérant Dimroth est composé d’un réfrigérant à serpentin situé à l’intérieur d’un tube
- Ce type de réfrigérant a une surface d’échange thermique plus grande. Ainsi, il permet un meilleur effet de refroidissement que le réfrigérant Liebig ou Allihn
- Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Condenseur de produit et de reflux ; Distillation ; Condenseurs de longueur de 160 mm (avec joint rodé standard 14/23) et de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |
| Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, silicone |
| Type | Taille non DIN |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction