Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir compte-gouttes DURAN™, cylindrique, avec graduation
Code produit. 10101551 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10101551
Marque: DWK Life Sciences 241225406
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir compte-gouttes permet un ajout dosé de solutions.
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes.
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
  • Le débit d’alimentation peut être ajusté
  • Cylindrique avec graduation
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 13 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Boro 3.3, polypropylène
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Alimentation dosée et constante en liquide d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide
Graduations 20 ml
Quantité 1 de chaque