Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir compte-gouttes DURAN™, cylindrique, avec graduation
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes.
- Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
- Le débit d’alimentation peut être ajusté
- Cylindrique avec graduation
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 10 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Boro 3.3, polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Alimentation dosée et constante en liquide d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide |
| Graduations | 5 ml |
| Quantité | 1 de chaque |