Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir compte-gouttes DURAN™, cylindrique, avec graduation et joint rodé
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du cône:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes. Cette conception comprend un joint rodé standard supplémentaire à l’extrémité inférieure, ce qui permet une connexion précise aux flacons à plusieurs cols par exemple.
- Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
- Le débit d’alimentation peut être ajusté
- Cylindrique avec graduation
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Boro 3.3, polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Taille du cône | NS 14/23 |
| À utiliser avec (application) | Alimentation en liquide uniforme et mesurée d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide ; les entonnoirs compte-gouttes d’un volume de 250 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) et 500 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) sont des tailles spéciales et non conformes à la norme DIN ISO |
| Graduations | 1 |
| Quantité | 1 de chaque |