Learn More
DWK Life Sciences Tube de séchage DURAN™, plié, avec cône rodé standard
Code produit. 10203221 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10203221
Marque: DWK Life Sciences 242620703
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rempli d’un dessiccant, le tube de séchage protège un mélange réactionnel de l’humidité dans un flacon.
Le tube de séchage est généralement un tube en verre incliné avec joint rodé standard à une extrémité L’autre extrémité est ouverte. Pour remplir le tube de séchage, celui-ci est d’abord rempli avec un peu de laine de coton, puis l’agent de séchage est ajouté et enfin un autre morceau de laine de coton empêche l’agent de séchage de tomber.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Pliée
  • Avec prise de terre standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque
Description de l’article Protection contre l’humidité
Taille du joint NS 19/26