Learn More
DWK Life Sciences Tube de séchage DURAN™, plié, avec cône rodé standard
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le tube de séchage est généralement un tube en verre incliné avec joint rodé standard à une extrémité L’autre extrémité est ouverte. Pour remplir le tube de séchage, celui-ci est d’abord rempli avec un peu de laine de coton, puis l’agent de séchage est ajouté et enfin un autre morceau de laine de coton empêche l’agent de séchage de tomber.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Pliée
- Avec prise de terre standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Description de l’article | Protection contre l’humidité |
| Taille du joint | NS 14/23 |