Learn More
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer DURAN™, avec filetage DIN
Code produit. 11736988 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Avec bouchon en PBT
Sans bouchon
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11736988
Marque: DWK Life Sciences 218033653
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme conique le rend idéal pour le mélange de liquides. Le filetage de la vis permet une bonne étanchéité du flacon.
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ originaux sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance élevée aux chocs thermiques qui en résulte sont des caractéristiques exceptionnelles. Les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont ainsi particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et avec des changements de température rapides.
  • Mélange facile grâce à une forme conique
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche thermique très résistante
  • Le flacon peut être fermé avec un bouchon PBT ou un bouchon à membrane (permet l’échange de gaz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon PBT
Diamètre (métrique) de la base 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; fourni avec ou sans bouchon
Nb par paquet 10/boîte
Diamètre du filetage GL 32
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Avec bouchon en PBT