Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes d’extracteur type Soxhlet
Code produit. p-8006020
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
70 mL
100 mL
150 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10740612
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05395137
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques. Les têtes d’extracteur type Soxhlet Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriquées à partir d’une tubulure durable DURAN™.
  • Type DIN 12602 et Soxhlet
  • Avec cône NS 29/32
  • Disponible avec / sans robinet d’arrêt NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de produit Têtes d’extracteur
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Certifications/Conformité DIN 12602