Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de filtration, avec bord en verre
La plaque filtrante en verre est utilisée pour recueillir ou séparer des solides de la solution à filtrer.
34.95€ - 76.85€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Analyse qualitative inorganique et chimie préparative ; filtration sans filtre papier ; filtration |
Nb par paquet | 1/Bte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10169370
|
DWK Life Sciences
252024104 |
Plaque de 24 mm | Porosité 1 |
34.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10797931
|
DWK Life Sciences
252024207 |
Plaque de 24 mm | Porosité 2 |
34.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10078090
|
DWK Life Sciences
252024301 |
Plaque de 24 mm | Porosité 3 |
34.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10528291
|
DWK Life Sciences
252024404 |
Plaque de 24 mm | Porosité 4 |
37.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10528481
|
DWK Life Sciences
252050105 |
Plaque de 50 mm | Porosité 1 |
48.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10473131
|
DWK Life Sciences
252050208 |
Plaque de 50 mm | Porosité 2 |
49.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10614671
|
DWK Life Sciences
252050302 |
Plaque de 50 mm | Porosité 3 |
48.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10119520
|
DWK Life Sciences
252050405 |
Plaque de 50 mm | Porosité 4 |
52.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10179560
|
DWK Life Sciences
252090109 |
Plaque de 90 mm | Porosité 1 |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10149660
|
DWK Life Sciences
252090203 |
Plaque de 90 mm | Porosité 2 |
76.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10729281
|
DWK Life Sciences
252090306 |
Plaque de 90 mm | Porosité 3 |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10716981
|
DWK Life Sciences
252090409 |
Plaque de 90 mm | Porosité 4 |
70.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L'une des méthodes de séparation les plus importantes dans l'environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différentes substances. Pour ce mode opératoire, des filtres sont nécessaires ; ils sont choisis en fonction de l'application et en tenant compte de leur taille et de leur porosité. La tête d'entonnoir filtrant composée de la tête de filtre, d'une bague d'étanchéité, d'une plaque filtrante en verre et d'un entonnoir peut être démontée en parties individuelles et chaque composant individuel peut être remplacé ou modifié afin d'adapter le filtre à l'application. Les trois tailles combinées aux quatre plaques filtrantes de différentes porosités permettent chacune de créer 12 options de filtre différentes.- Si un filtre en verre est utilisé, un papier filtre ou un filtre à membrane n'est pas nécessaire
- Avec bord en verre flambé
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Analyse qualitative inorganique et chimie préparative ; filtration sans filtre papier ; filtration | |
1/Bte |