Learn More
DWK Life Sciences Flacon à fond plat DURAN™, col large, avec rebord perlé
Code produit. 11780764 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11780764
Marque: DWK Life Sciences 217312409
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support.
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
  • La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
  • Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • Céramique blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 64 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Chauffage ; volume 2 000 ml non DIN EN ISO
Nb par paquet 10/boîte