Learn More
DWK Life Sciences Bride plate DURAN™, rodée
Code produit. 11712909 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la base:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Comprend:
Avec rainure
Sans rainure
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. Diamètre (métrique) de la base Comprend unitSize
11712909 70 mm Avec rainure -
11722909 130 mm Avec rainure 2 pièces
11732909 130 mm Sans rainure -
11860680 106 mm Sans rainure -
15211639 106 mm Avec rainure 2 pièces
15231639 215 mm Avec rainure 2 pièces
15251639 155 mm Sans rainure 2 pièces
15261639 215 mm Sans rainure 2 pièces
15241639 70 mm Sans rainure 2 pièces
15221639 155 mm Avec rainure 2 pièces
10 options
Code produit. 11712909
Marque: DWK Life Sciences 210343405
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En tant que récipient de réaction dans les traitements
Les brides plates DURAN™ avec et sans rainures sont adaptées pour un traitement ultérieur dans des récipients de réaction résistants à la pression, par exemple. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
  • Terre
  • Composant pour un traitement ultérieur dans les récipients de réaction
  • En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
  • Articles en verre pour traitement complémentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 70 mm
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Pour le traitement en tant que récipient de réaction
Comprend Avec rainure
Nb par paquet 2/boîte