Learn More
DWK Life Sciences Récipient de réaction à bride plate DURAN™, bride avec rainure
Code produit. p-7189458 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
4000 ml
500 ml
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10444861
Marque: DWK Life Sciences 243904409
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les récipients à bride plate conviennent aux travaux préparatifs impliquant des substances solides et visqueuses. Un travail sous pression ou sous vide est possible.
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
  • Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
  • Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Les récipients d’une capacité maximale de 1000 ml comprise sont cylindriques de bout en bout ; les récipients plus grands ont une forme à fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pression max 1,5 bar
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; récipients de forme cylindrique type flacon à partir de 2 000 ml
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit DN 100
Forme Cylindrique