Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir, à rainures
Un entonnoir permet une décantation et une filtration propres de liquides.
79.20€ - 487.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Filtration de liquides ; le déversement de substances est évité ; filtrage |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747981
|
DWK Life Sciences
213524601 |
100 mm |
367.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11841010
|
DWK Life Sciences
213525709 |
150 mm |
487.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796818
|
DWK Life Sciences
213523802 |
70 mm |
287.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10588811
|
DWK Life Sciences
213526105 |
200 mm |
79.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15261689
|
DWK Life Sciences
213524104 |
80 mm |
306.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le transvasage de liquides et de solides est un mode opératoire courant. L'entonnoir convient pour ce mode opératoire. En raison de sa forme, il absorbe une quantité relativement importante de liquide ou de solide et la transvase à travers un resserrement dans un récipient doté d'une petite ouverture. Les entonnoirs sont disponibles en différents modèles et tailles, et sont choisis en fonction de leur application.- En cas d'adhérence à une surface en verre lisse, une réduction de la vitesse de filtration est empêchée par la forme à rainures
- La forme à rainures est idéale pour la filtration avec des filtres ronds en papier
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Autoclavables | |
Filtration de liquides ; le déversement de substances est évité ; filtrage |