Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir DURAN™ à tige courte
Code produit. 11702362 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11702362
Marque: DWK Life Sciences 213515708
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un entonnoir permet de filtrer et de transférer proprement les liquides.
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
  • Avec tige courte
  • Grâce à sa forme, il convient à la filtration liquide-solide avec papier filtre
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 150 mm
Matériau Boro 3.3
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Décantation et filtration des liquides ; l’écoulement des substances est évité ; filtrage
Quantité 10/boîte