Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tube d’échantillonnage de gaz Duran™
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
350 mL
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre Duran |
| Type | Tube d’échantillonnage de gaz |
| Comprend | Buse à filetage GL14 et septa |
| Certifications/Conformité | DIN 12473-1 |
| Quantité | 1/boîte |