Learn More
DWK Life Sciences Ensemble d’égalisation de pression DURAN™, GL 14 (accessoire pour système de bouchons de connexion GL 45)
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Système de bouchons de connexion GL 45 modulaire flexible compatible avec quatre diamètres de tubulure rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les bouchons sont disponibles avec 2 ou 3 ports filetés GL 14. Les inserts de différentes tailles forment un joint étanche autour de la tubulure de passage. L’égalisation de la pression stérile est possible grâce à l’utilisation d’un filtre à seringue de 0,2 micron. Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
- Il est possible d’utiliser des tubulures rigides ou semi-rigides de différents diamètres en associant un bouchon GL 14 ouvert bleu avec un des inserts
- Disponibles avec 2 ou 3 ports filetés
- Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être utilisés en changeant les inserts
- En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans le flacon via le bouchon à vis
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
- Entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent
Accessoires appropriés :
- 1129750
- 1129751
- 1129819
Spécification
Spécification
| Description | Ensemble pour bouchon de connexion à vis à 2 et 3 ports de compression de pression (avec filtre à seringue de 0,2 mm), GL 14 |
| À utiliser avec (application) | Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs |
| Matériau | Polypropylène, PTFE, PTFE |
| Quantité | 1 de chaque |
| Filetage (métrique) | GL 14 |
| Finition de col | 13 mm |
| Diamètre (métrique) | 87 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |