Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ GL 45
Code produit. 16631076 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
16631076 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 16631076 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 219900701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour le stockage et la livraison de phases mobiles et solvants de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
  • Idéal pour le stockage et la livraison de phases mobiles et solvants de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
  • Le nombre plus élevé d’entrées GL 45 sur les flacons le rend plus pratique : Un col latéral supplémentaire permet d’ajouter du solvant supplémentaire sans perturber le bouchon principal de distribution.
  • Pratique – le col latéral pratique permet le remplissage de solvant sans retrait du bouchon de distribution principal
  • Plus sûr – les flacons à bouchon plus sûr réduisent le risque que les composés organiques volatils (COV) s’échappent et se déversent
  • Compatible - les filetages GL 45 sont compatibles avec les bouchons de connexion HPLC standard
  • Fabriqués avec des matériaux de choix pour les flacons de solvants HPLC : verre borosilicaté 3.3 offrant un profil extractible d’ions inorganiques très bas
  • Clear DURAN™ est un verre borosilicaté de type 3.3 comme spécifié par la norme internationale ISO 3585, et est classé comme un “verre borosilicaté de type I, classe A à faible expansion”, tel que défini par la norme ASTM-E-438-1992
  • Capacité utile de 2 litres
  • Code de traçabilité et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication
  • Graduations de volume en émail blanc durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Procédure de nettoyage Compatible avec les appareils de lavage du laboratoire
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
À utiliser avec (application) Réservoirs de phase mobile pour HPLC, alimentation en réactifs pour systèmes de manipulation de liquides et analyseurs
Comprend Col latéral GL 45, deux entrées GL 45
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Température max. (métrique) 500°C
Quantité 1
Couleur de la vis Bleu
Matériau de la vis Polypropylène
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 950 g
Largeur (métrique) 136 mm
Filetage (métrique) GL 45
Couleur de bouchon Bleu
Graduations 400 à 1800
Capacité nominale 2000 mL
Certifications/Conformité DIN ISO 3585, récipients en verre de type I conformes aux exigences de la pharmacopée américaine actuelle USP <660> - Verre, récipients en verre à usage pharmaceutique, pharmacopée européenne EP (3.2.1), pharmacopée japonaise JP <7.01> Test pour récipients en verre pour préparations injectables, ce certificat de lot confirme que les limites d’erreur ASTM de classe A requises par USP sont respectées. Le certificat enregistre la valeur moyenne, l’écart type du lot et la date d’émission.
Closure Included Oui
Jetable Non
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 265,5 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 136 mm
Type de bouchon Bouchon à vis