Learn More
DWK Life Sciences™ Système de transport pour DURAN™ Flacons de laboratoire GL-45
Code produit. 15816931 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacon (10 L)
Flacon (20 L)
Flacon (2 L)
Flacon (5 L)
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15816931
Marque: DWK Life Sciences™ 292806304
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un transport et un versement faciles et en toute sécurité des flacons en verre de laboratoire GL 45.
Le nouveau système modulaire de transport de flacons s’adapte aux flacons de laboratoire standard avec un col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacons : 2, 5, 10 et 20 L. Il est conçu de façon ergonomique et offre à l’utilisateur des avantages en matière de santé et de sécurité et permet un transport facile et en toute sécurité des flacons dans le laboratoire ou sur le site de production. Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. Le col n’est amovible qu’en le découpant : l’utilisation de l’accessoire est donc 100 % sécurisée.
  • La conception ergonomique offre des avantages en matière de santé et de sécurité et permet de transporter facilement et en toute sécurité les flacons
  • Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr
  • Le col n’est amovible qu’en le découpant, ce qui rend l’utilisation de l’accessoire 100 % sécurisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Capacité Flacon (2 L)
Matériau Caoutchouc siliconé, polypropylène, nylon, caoutchouc synthétique, Polypropylene, Nylon, Synthetic Rubber
À utiliser avec (application) Transport en toute sécurité des flacons de laboratoire et de leur contenu ; décantation des liquides
Quantité 1 de chaque
Dimensions GL 45
Diamètre (métrique) externe 136 mm