Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de transport, pour flacons DURAN™
Le système convient pour le transport de flacons en verre de laboratoire de grand volume – 2, 5, 10 et 20 litres.
29.30€ - 172.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Quantité 1 de chaque
Format GL 45
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Couleur Diamètre (métrique) externe Capacité Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Diamètre (métrique) externe Capacité Matériau Prix Quantité et disponibilité  
15816931
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
292806304
Jaune 136 mm Flacon (2 L) Caoutchouc siliconé, polypropylène, nylon, caoutchouc synthétique
29.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15856931
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
292816305
Rouge 136 mm Flacon (2 L) Caoutchouc siliconé, polypropylène, nylon, caoutchouc synthétique
29.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15866931
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
292826306
Violet 136 mm Flacon (2 L) Caoutchouc siliconé, polypropylène, nylon, caoutchouc synthétique
29.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15876931
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
292836307
Bleu 136 mm Flacon (2 L) Caoutchouc siliconé, polypropylène, nylon, caoutchouc synthétique
29.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15826931
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
292807309
Jaune 194 mm Flacon (5 L) Caoutchouc siliconé, polypropylène, caoutchouc synthétique
123.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15836931
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
292808605
Jaune 242 mm Flacon (10 L) Caoutchouc siliconé, polypropylène, caoutchouc synthétique
149.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15846931
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
292809104
Jaune 304 mm Flacon (20 L) Caoutchouc siliconé, polypropylène, caoutchouc synthétique Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Le système de transport de flacons convient pour le transport de flacons de laboratoire avec filetage GL 45 et il est compatible avec les flacons de volume 2, 5, 10 et 20 litres. Sa conception ergonomique offre des avantages quant à la santé et la sécurité de l'utilisateur et garantit un transport en toute simplicité et sécurité de flacons dans le laboratoire ou l'atelier de production. Le transfert de liquides de grands flacons s'effectue confortablement et en toute sécurité. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. La collerette ne s'enlève qu'en la coupant – la fixation est ainsi sûre à 100 % pendant l'application.
  • Sa conception ergonomique offre des avantages quant à la santé et la sécurité et garantit un transport en toute simplicité et sécurité
  • Le transfert de liquides de grands flacons s'effectue confortablement et en toute sécurité
  • Comme la collerette ne s'enlève qu'en la coupant, la fixation est sûre à 100 % pendant l'application
Spécification
Spécification
Autoclavables
1 de chaque
GL 45