Learn More
DWK Life Sciences Bouchon de connexion à vis DURAN™, GL 45, avec 2 ou 3 ports GL 14, PP
Code produit. p-7189408 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Type de produit:
Capuchon de connecteur (2 ports)
Connector Cap (3-port)
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10166642
Marque: DWK Life Sciences 1129750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capuchon à visser GL 45 à 2 ou 3 ports flexibles, pour système de capuchon de raccordement
Système de bouchons de connexion GL 45 modulaire flexible compatible avec quatre diamètres de tubulure rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les bouchons sont disponibles avec 2 ou 3 ports filetés GL 14. Les différents inserts de taille forment un joint étanche autour de la tubulure de passage. L’égalisation de la pression stérile est possible grâce à l’utilisation d’un filtre à seringue de 0,2 micron. Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
  • Il est possible d’utiliser des tubulures rigides ou semi-rigides de différents diamètres en associant un bouchon GL 14 à opercule bleu avec l’un des inserts.
  • Disponibles avec 2 ou 3 sorties filetées (ports).
  • Différents diamètres de tubulure peuvent être utilisés en modifiant les inserts GL 14.
  • En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans le flacon via le bouchon à vis.
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent.
  • Le modèle 1129751 est entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent.
Accessoires appropriés :
  • 1129814
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
  • 1156292
  • 1137799
  • 1129819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blue, Gray
Description Bouchon de connexion à vis GL 45, PP, 2 ports GL 14
À utiliser avec (application) Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs
Comprend GL 14 Insert
Matériau PP, PTFE, silicone, PTFE, Silicone
Quantité 2/boîte
Filetage (métrique) GL 45
Type de produit Capuchon de connecteur (2 ports)