Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseur à serpentin en verre Duran™
Code produit. p-8006028
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10395781
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05250201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Condenseurs à serpentin en verre Duran™ en tubes DURAN™ .
  • Verre Duran™
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12593 et en plus de la norme DIN
Description Surface de refroidissement : 240 cm2
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 14/23
Matériau Verre Duran
Type Condenseur à serpentin