Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth en verre Duran™ pour extracteurs
114.48€ - 117.66€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Type | Condenseur Dimroth |
À utiliser avec (application) | Pour la condensation des vapeurs |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10710622
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05246004 |
29/32 |
114.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10189510
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05246006 |
45/40 |
117.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre Duran | |
Condenseur Dimroth | |
Pour la condensation des vapeurs | |
1 de chaque |