Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth à filetage GL 14 en verre Duran™
Code produit. 11596804
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11596804
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05240212
Il en reste null
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12591 en complément de la norme DIN
Description Surface de refroidissement : 140 cm2
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Dimroth