Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth à filetage GL 14 en verre Duran™
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12591 en complément de la norme DIN |
| Description | Surface de refroidissement : 440 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Pour la condensation des vapeurs |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 250 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Numéro du joint conique standard | 19/26 |
| Matériau | Verre Duran |
| Type | Condenseur Dimroth |